Learn More
Greiner Bio-One Disposal Bags
For hygienic disposal of contaminated laboratory items. Greiner Bio-One Disposal Bags are available in polypropylene and polyamide.
426.80€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Colore | Translucent |
Da utilizzare con (applicazione) | Hygienic disposal of contaminated laboratory items |
Spessore (sistema metrico) | 0.05 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Capacità (sistema metrico) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Capacità (sistema metrico) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10408892
![]() |
Greiner Bio-One
649401 |
1100 x 700mm | 130 L | Polyamide |
426.80€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 15-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Non-sterile
- Polypropylene (PP) suitable for steam autoclaves
- Polyamide (PA) suitable for hot-air sterilisers
- Foil thickness: 0.05mm
- Nominal capacities from 10L to 130L
- For single use only
Protect from direct light
Specifica
Autoclavable | |
Translucent | |
Hygienic disposal of contaminated laboratory items | |
0.05 mm |