Learn More
Swann-Morton™ Lama monouso per bisturi
Non-sterile, foil-packed, disposable scalpel blade. Swann-Morton™ Disposable Scalpel Blade is constructed of carbon steel.
Marca:  Swann-Morton™ 0113
Codice prodotto. 12952535
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Non-sterile blade
  • Foil packets of 5
  • Fitment No.4. Fits handles 4, 4L, 4 Graduated and 6B
  • Carbon steel construction
Specifica
Specifica
Acciaio al carbonio
Fitment # 4. Fits handles # 4, # 4L, # 4 Graduated & # 6B
Non-sterile
Confezione da 100
Lama bisturi
BS EN 7740