Learn More
3M™ Tute protettive in polipropilene
Protezione fornita conforme ai sensi della Direttiva sui dispositivi di protezione individuale (DPI) Categoria III, Tipo 5/6. La tuta protettiva serie 4515 protegge da polveri pericolose quali le fibre di amianto.
Marca:  3M™ 7000089628
Codice prodotto. 14810982
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Breathable material reduces heat build-up and discomfort
  • Excellent barrier against dry particles and limited liquid splash (CE Type 5/6)
  • Robust, highly breathable 50gsm SMS material
  • Meets inward leakage requirements of EN 1073-2 for protection against nuclear particles
  • Two-way zipper with fully sealable storm flap
  • Two-panel hood design
  • Elasticated wrists, waist, and ankles for increased comfort and freedom of movement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
General Purpose Coveralls
Unisex
Red
Elastic
Elastic
Front Zipper with Storm Flap
Non-sterile
4515R
108 to 115 cm
179 to 187 cm
X-Large
SMS Polypropylene
Single-use
Elastic
2-panel
Serged
PPE Directive Category III, Type 5/6
43 to 45 in.
70 to 74 in.