Learn More
Azpack™ Becher in plastica monouso
Manufactured from polypropylene. Azpack™ Disposable Plastic Containers are translucent with molded graduations for easy dosing measurements.
33.55€ - 46.60€
Specifica
Colore | Semitrasparente |
---|---|
Materiale | PTFE (polipropilene) |
Quantità | Conf. da 100 |
Tipo | Becher |
Monouso | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11348103
|
Azpack™
11348103 |
20 ml | 29 mm | Squat Form, Tapered |
33.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12321319
|
Azpack™
12321319 |
30 mL | 42 mm | Tapered |
46.60€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Polypropylene
- Translucent
- Disposable
- Molded graduations
- Tapered sides
Specifica
Semitrasparente | |
Conf. da 100 | |
Sì |
PTFE (polipropilene) | |
Becher | |
Sì |