Learn More
Kartell™ Disposable Petri Dishes
Designed for routine lab work, bacteriological research
173.00€ - 183.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE marked, IVD |
---|---|
Colore | Clear |
Monouso | Single-use |
Materiale | Polistirene |
Da utilizzare con (applicazione) | Routine lab work, bacteriological research |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10717922
|
Kartell™
0036300 |
90 mm |
183.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15997850
|
Kartell™
0036700 |
65 mm |
173.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Specifica
CE marked, IVD | |
Single-use | |
Routine lab work, bacteriological research |
Clear | |
Polistirene |