Learn More
3M™ Protective Coverall 4515, Orange
Strong 50 gsm SMS coverall offers breathability and comfort to be worn comfortably for long periods of time. Protects against toxic dusts Type 5, liquid splashes Type 6, and nuclear particles to EN 1073-2. Available in a variety of colours to assist in identification and zoning.
148.00€
Specifica
Product Type Protective Coveralls
Sesso Unisex
Materiale SMS Polypropylene
Colore Orange
Monouso Single-use
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
11993764
Vedere i documenti
3M™
7000089638
4X-Large
148.00€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-10-2025
Aggiungi al carrello
11993744
Vedere i documenti
3M™
7000089633
Medium
148.00€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-10-2025
Aggiungi al carrello
14870982
Vedere i documenti
3M™
7000089634
Large
148.00€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
11913764
Vedere i documenti
3M™
7000089636
2X-Large
148.00€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-10-2025
Aggiungi al carrello
14810992
Vedere i documenti
3M™
7000089637
3X-Large
148.00€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
11973754
Vedere i documenti
3M™
7000089635
X-Large
148.00€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-10-2025
Aggiungi al carrello
14850982
Vedere i documenti
3M™
7000089632
Small
148.00€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-10-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Type 5/6 Coverall designed to offer cost effective protection against hazardous dusts such as asbestos fibre
  • Made from highly breathable SMS non-woven for effective release of body heat and moisture and reduced heat stress
  • Soft and strong 50 gsm SMS for strong performance
  • 2 panel hood, 2-way zip and storm flap with elasticated back and ankles to reduce the risk of skin exposure
  • CE Cat III Type 5/6 hazardous dusts and limited liquid splashes
  • EN 1073-2 nuclear particulate hold out
Specifica
Specifica
Protective Coveralls
SMS Polypropylene
Single-use
Elastic
2-panel
Serged
PPE Directive Category III, Type 5/6
Unisex
Orange
Elastic
Elastic
Front Zipper with Storm Flap