Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ancorette magnetiche monouso
Le ancorette di agitazione sono dotate di superfici sfaccettate poligonali che aggiungono turbolenza rispetto alle barre cilindriche di dimensioni uniformi simili.
205.00€ - 276.82€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2008 |
Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
Forma | Poligonale |
Da utilizzare con (applicazione) | La miscelazione di reagenti radioattivi in caso di contaminazione incrociata potrebbe rappresentare un problema |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11764146
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F37112-0002 |
50.8 mm |
276.82€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11754146
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F37112-0016 |
41.3 mm |
205.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Utile per test ambientali e applicazioni di biologia in cui sia necessario preparare e valutare piccoli volumi di campione
- Magnete in Alnico incapsulato in un rivestimento a basso attrito in Teflon™ PTFE omologato di grado FDA, USP di classe VI; durevole e inerte
- Prodotto in uno stabilimento con registrazione ISO 9001:2015 e ratificato da certificazione SGS
- Autoclavabile
Specifica
Sì | |
8 mm | |
La miscelazione di reagenti radioattivi in caso di contaminazione incrociata potrebbe rappresentare un problema |
ISO 9001:2008 | |
Poligonale |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.