Learn More
Thermo Scientific Chemicals Disposable IR Cards, 5x10cm, KCl window, 19mm aperture
Provide a conveniently mounted, non-absorbing substrate for qualitative infrared analysis.
69.55€ - 202.00€
Specifica
Descrizione Disposable IR Cards
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15466565
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
043932.KJ
5 Pk.
69.55€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15476565
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
043932.KM
25 Pk.
202.00€
pezzi 25
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Size: 5 x 10cm
  • KCl window
  • 19mm aperture
Specifica
Specifica
Disposable IR Cards
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Ambient temperatures