Learn More
Thermo Scientific Chemicals Disposable IR Cards, 5x10cm, KBr window, 9.5mm aperture
Provide a conveniently mounted, non-absorbing substrate for qualitative infrared analysis.
128.00€ - 260.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15466575
|
Thermo Scientific Chemicals
043937.KJ |
5 Pk. |
128.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15476575
|
Thermo Scientific Chemicals
043937.KM |
25 Pk. |
260.00€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Size: 5 x 10cm
- KBr window
- 9.5mm aperture
Specifica
Disposable IR Cards |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Ambient temperatures