Learn More
Brand™ Pipette volumetriche per microcampionatura con una marcatura Blaubrand™, DE-M, CE-IVD
Realizzate in vetro monouso e conformi agli standard DIN ISO 7550. Le micropipette monouso BRAND™ Blaubrand™ IntraMARK™ includono tacche di taratura e sono a marchio CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 CE. Tutte le superfici sono lucidate a fuoco per garantire uniformità e ridurre al minimo l'usura dell'adattatore per pipette. Codice colore ISO per garantire una chiara identificazione.
Marca: Brand™ 708757
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- DIN ISO 7550.
- DE-M marking for volumes greater than 5 μl
- Calibrated to contain (TC, In)
- Color code to ISO for clear identification
- CE marked according to guideline EU IVDR 2017/746
Specifica
≤±0.25% | |
DIN ISO 7550 | |
200 μL | |
Rosso | |
Single-use |
To Contain | |
Glass | |
Ring mark | |
125 mm |