Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ IntraEND™ Disposable Micropipets
In vetro monouso senza tacche di taratura. Le micropipette monouso BRAND™ Blaubrand™ IntraEND™ sono a norma DIN ISO 7550 e a marchio CE, in conformità alla direttiva IVD 98/79. Il volume viene definito tramite riempimento completo. I volumi superiori a 5μ l includono la marcatura DE-M.
Marca:  BRAND™ 709133
Codice prodotto. 15282599
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Comprised of disposable glass without ring mark.
  • Complies with DIN ISO 7550.
  • CE Marked in accordance with IVD-Directive 98/79
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Volume is defined by end-to-end filling
  • Volumes greater than 5μL include DE-M marking.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
≤±0.5%
DIN ISO 7550, IVD-Directive 98/79 CE
250/Box
32 mm
To Contain
Glass
50 μL
Single-use