Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ IntraEND™ Disposable Micropipets
In vetro monouso senza tacche di taratura. Le micropipette monouso BRAND™ Blaubrand™ IntraEND™ sono a norma DIN ISO 7550 e a marchio CE, in conformità alla direttiva IVD 98/79. Il volume viene definito tramite riempimento completo. I volumi superiori a 5μ l includono la marcatura DE-M.
Marca: BRAND™ 709118
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Comprised of disposable glass without ring mark.
- Complies with DIN ISO 7550.
- CE Marked in accordance with IVD-Directive 98/79
- Calibrated to contain (TC, In.)
- Volume is defined by end-to-end filling
- Volumes greater than 5μL include DE-M marking.
Specifica
≤±0.5% | |
DIN ISO 7550, IVD-Directive 98/79 CE | |
250/Box | |
32 mm |
To Contain | |
Glass | |
20 μl | |
Sì |