Learn More
Ansa per inoculazione monouso
Manufactured from polystyrene for strength and flexibility. Microspec™ Disposable Inoculation Loops are ideal for the cultivation of microbes on plates by transferring inoculum for streaking and to transfer microscopic organisms.
Marca:  Microspec B3
Codice prodotto. 11576863
  • 34.80€ / pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High impact, polystyrene, disposable inoculating loops
  • 200mm long to reduce the risk of contamination
Specifica
Specifica
200 mm
Sterile
Per uso in laboratorio e ricerca
Laboratory and Research use
5μL
Plastica
Inoculating Loop
Confezione da 1000