Learn More
Sampling Systems™ Disposable Bailer
Ideal for sampling from storage silos or well sampling. Sampling Systems™ Disposable Bailer can either be manually pushed into the liquid being sampled or else it can be lowered on the end of a wire.
310.00€ - 343.00€
Specifica
Materiale HDPE
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Monouso Single-use
Lunghezza (sistema metrico) 965 mm
Larghezza (sistema metrico) 40 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
15809341
Vedere i documenti
Sampling Systems™
5040A-1000
Bailer (Unweighted)
310.00€
pezzi 24
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
15819341
Vedere i documenti
Sampling Systems™
5040W-1000
Bailer (Weighted)
343.00€
pezzi 24
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • The plastic ball in the end of the sampler is pushed out of the way when the sampler is lowered into the product
  • When the sampler is removed the plastic ball seals the sampler
  • Cross-contamination risk is eliminated - the device can be used straight from the bag
  • No cleaning is required before or after sampling
  • No cleaning validation (this is very expensive to set up and run)
Specifica
Specifica
HDPE
Single-use
40 mm
1000 mL
965 mm