Learn More
BRAND™ Dispensing Cylinder with Valve Block
For use with Titrette™ Bottletop Burette. Accommodates all serial number ranges.
132.00€ - 133.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15693987
|
BRAND™
707533 |
10 mL Burette |
132.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11663219
|
BRAND™
707537 |
50 mL Burette |
133.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- For use with Titrette™ Bottletop Burette
- Fits all serial number ranges
- *For 50mL instruments with serial numbers beginning with 01-12 AND letters A-J, must order both Dispensing cylinder and Titrating tube as a pair.
Specifica
Dispensing Cylinder | |
Valve head for titrette |