Learn More
BRAND™ Bottletop Dispenser Thread Adapters
Constructed of Stainless Steel, PTFE, ETFE, or polypropylene.Bottletop Dispenser Thread Adapters are available in a variety of thread sizes. For use with Dispensette™, seripettor™, Titrette™, or QuikSip™ bottletop dispensers.
Marca:  BRAND™ 704431
10.65 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11613179
  • 15.90€ / Pezzo
The Ultimate Lab Appliances Promotion
Usa il codice promozionale 24075 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 15-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • In acciaio inox, PTFE, ETFE o polipropilene.
  • Da utilizzare con dosatore per bottiglie Dispensette™, seripettor™, Titrette™, QuikSip™.
  • Disponibile in filettature di varie dimensioni.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Adattatore filettato per erogatore
Dispensette, seripettor, Titrette, QuikSip
GL 45/35
Polipropilene
1 ciascuno
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
BRAND™ Bottletop Dispenser Thread Adapters > Thread adapter; PP; 45/35mm