Learn More
BRAND™ Bottletop Dispenser Thread Adapters
Constructed of Stainless Steel, PTFE, ETFE, or polypropylene.Bottletop Dispenser Thread Adapters are available in a variety of thread sizes. For use with Dispensette™, seripettor™, Titrette™, or QuikSip™ bottletop dispensers.
Marca: BRAND™
48.90 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- In acciaio inox, PTFE, ETFE o polipropilene.
- Da utilizzare con dosatore per bottiglie Dispensette™, seripettor™, Titrette™, QuikSip™.
- Disponibile in filettature di varie dimensioni.
Specifica
Adattatore filettato per erogatore | |
Connessione di sistemi di erogazione a distanza con fusti dotati di filettatura esterna GL | |
1 ciascuno |
PTFE | |
Erogatore a distanza Dispensette™III, Dispensette™ | |
32 GL (filettatura esterna) |