Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Discharge Tube for Pressmatic Bottle Top Dispenser
Choose a discharge tube for Model PD10P or PD60P Pressmatic Bottle Top Dispenser
54.50€ - 64.25€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12437772
|
Cole-Parmer™
99955-60 |
Stuart PD10P Pressmatic |
54.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12447772
|
Cole-Parmer™
16223-99 |
Stuart PD60P Pressmatic | N/A | ||||||
Descrizione
- For use with a Stuart™ Model PD10P or PD60P Pressmatic Bottle Top Dispensers
- PD10P works with smaller volumes from 2 to 10mL
- PD60P works with volumes between 10 and 60mL
- Compatible with dilute acids, buffers, polar solvents, biological solutions
Specifica
Discharge Tube |