Learn More
Diphenyltin oxide, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11324557
Diphenyltin oxide, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11324557
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 11324557
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039615.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2273-51-0
Formula molecolare C12H10OSn
Molecular Weight (g/mol) 288.92
Numero MDL MFCD00058851
InChI Key VPPWQRIBARKZNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyltin oxide, diphenyltin oxide polymer, stannane, diphenyloxo-, polymer, stannane, oxodiphenyl-, polymer, diphenylstannanone, oxodiphenylstannane, oxo diphenyl stannane, oxo diphenyl tin, stannane, polymer, ivVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 75280
IUPAC Name oxo(diphenyl)tin
SMILES O=[Sn](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyltin oxide
Punto di fusione 320°C (decomposition)
Quantità 1 g
Numero UN UN3146
Peso formulazione 288.9
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP17L038 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/03/2025 Catalog Number039615.06,039615.14,039615.03
Numero di lottoT09H009 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/11/2021 Catalog Number039615.03,039615.14
Numero di lottoU13E002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/11/2021 Catalog Number039615.03,039615.14
Numero di lottoI18T003 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/11/2021 Catalog Number039615.03,039615.14
Numero di lottoL04F36 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog Number039615.03,039615.14
Titolo del prodotto
Diphenyltin oxide, Thermo Scientific Chemicals >