Learn More
Diphenyltin dichloride, 90+%
Codice prodotto. p-7080319
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
CAS: 1135-99-5 | C12H12Cl2Sn | 345.84 g/mol
Used in the manufacture of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1135-99-5
Formula molecolare C12H12Cl2Sn
Molecular Weight (g/mol) 345.84
Numero MDL MFCD00000516
InChI Key WSXPROXKZIMZIU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyltin dichloride, stannane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyltin, diphenyldichlorotin, diphenyltin chloride, diphenylstannyl dichloride, tin, diphenyl-, dichloride, dichloro diphenyl stannane, diphenylstannium dichloride, unii-0y7mz4k0dr
PubChem CID 14342
IUPAC Name dichloro(diphenyl)stannane
SMILES Cl.Cl.[SnH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyltin dichloride
Punto di fusione 41°C to 43°C
Colore White
Punti di ebollizione 333°C to 337°C (decomposition)
Punto d'infiammabilità >150°C (302°F)
Formula lineare (C6H5)2SnCl2
Quantità 2 g
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Sparingly Soluble (2.4E-3g/L) (25°C),Calc.
Peso formulazione 343.81
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline