Learn More
Diphenylamine Solution, Reagecon™
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
Supplied with a Certificates of Analysis. Lot number and expiry date are stated on all product labels.
- Synonyms: DPA
- Molecular Formula: (C6H5)2NH
- Molar Mass: 169.23g/mol
- CAS: 122-39-4
Specifica
Specifica
Colore | Colorless |
Densità | 1.83921g/cm3 |
Punti di ebollizione | 295°C |
Formula molecolare | (C6H5)2NH |
Quantità | 1 L |
Informazioni di solubilità | Fully miscible |
Peso formulazione | 169.23g/mol |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | ≤2.5% DPA in Sulphuric Acid |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- DIPHENYLAMINE SOLUTION
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid, diphenylamine