Learn More
Dimethylphenylsilane, 97% Codice prodotto.: 11391617
Dimethylphenylsilane, 97%
Codice prodotto. p-7044099
10 g, 10g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11391617
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04558.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 766-77-8 | C8H11Si | 135.261 g/mol
Dimethylphenylsilane is a reagent for enol ether synthesis. It acts as a catalyst. Also used as a precursor in Optical Emission Spectroscopy of Plasma Deposition Processes. It can react with vinylbenzene to produce (b-Phenyl-ethyl)-dimethylphenyl-silan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dimethylphenylsilane is a reagent for enol ether synthesis. It acts as a catalyst. Also used as a precursor in Optical Emission Spectroscopy of Plasma Deposition Processes. It can react with vinylbenzene to produce (b-Phenyl-ethyl)-dimethylphenyl-silan.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible materials are Strong oxidizing agents, Strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 766-77-8
Formula molecolare C8H11Si
Molecular Weight (g/mol) 135.261
Numero MDL MFCD00008257
InChI Key OIKHZBFJHONJJB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylphenylsilane, dimethyl phenyl silane, phenyldimethylsilane, silane, dimethylphenyl, benzene, dimethylsilyl, dimethylphenyl silane, c8h12si, dimethyl phenyl silyl, dimethyl-phenylsilicon
PubChem CID 6327656
IUPAC Name dimethyl(phenyl)silicon
SMILES C[Si](C)C1=CC=CC=C1
Specifica
Punti di ebollizione 156°C to 157°C
Materiale o nome chimico Dimethylphenylsilane
Punto di fusione -124°C
Quantità 10 g
Numero UN UN1993
Beilstein 2204906
Punto d'infiammabilità 35°C (95°F)
Informazioni di solubilità Not miscible in water.
Peso formulazione 136.27
Percent Purity 97%
Indice di rifrazione 1.497
Densità 0.879
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lottoS25G033 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/11/2022 Codice prodottoL04558.09,L04558.18
Numero di lotto10173489 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Codice prodottoL04558.09,L04558.18
Numero di lottoR17C029 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Codice prodottoL04558.09,L04558.18
Numero di lotto10182129 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Codice prodottoL04558.09,L04558.18
Numero di lottoJ08T053 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Codice prodottoL04558.09,L04558.18
Titolo del prodotto
Dimethylphenylsilane, 97% >