Learn More
Dimethyldiphenyltin, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1080-43-9 | C14H16Sn | 302.992 g/mol
42.46€ - 546.72€
Identificatori chimici
CAS | 1080-43-9 |
---|---|
Formula molecolare | C14H16Sn |
Molecular Weight (g/mol) | 302.992 |
Numero MDL | MFCD00058812 |
InChI Key | INCQQSKGFIBXAY-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | dimethyldiphenyltin, acmc-1bqk3, stannane, dimethyldiphenyl |
PubChem CID | 11130460 |
IUPAC Name | dimethyl(diphenyl)stannane |
SMILES | C[Sn](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11364557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039617.03 |
1 g |
42.46€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11374557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039617.06 |
5 g |
151.76€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11384557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039617.14 |
25 g |
546.72€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
1080-43-9 | |
302.992 | |
INCQQSKGFIBXAY-UHFFFAOYSA-N | |
11130460 | |
C[Sn](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 |
C14H16Sn | |
MFCD00058812 | |
dimethyldiphenyltin, acmc-1bqk3, stannane, dimethyldiphenyl | |
dimethyl(diphenyl)stannane |
Specifica
Dimethyldiphenyltin | |
C14H16Sn | |
UN2788 | |
Insoluble in water. | |
C[Sn](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 | |
302.992 | |
302.97 |
1080-43-9 | |
MFCD00058812 | |
dimethyldiphenyltin, acmc-1bqk3, stannane, dimethyldiphenyl | |
INCQQSKGFIBXAY-UHFFFAOYSA-N | |
dimethyl(diphenyl)stannane | |
11130460 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ORGANOTIN COMPOUNDS, LIQUID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures