Learn More
Dimethylamine hydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-115878 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 506-59-2
Numero MDL MFCD00012477
InChI Key IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylamine hydrochloride, n-methylmethanamine hydrochloride, dimethylammonium chloride, methanamine, n-methyl-, hydrochloride, dimethylamine hcl, dimethylaminehydrochloride, unii-7m4cwb6aok, dimethylamine, hydrochloride, hydrochloric acid dimethylamine, n,n-dimethylamine hydrochloride
PubChem CID 10473
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylamine hydrochloride
Nota nome 99%
Punto di fusione 160.0°C
Colore White
pH 5 to 6 (5% aq. soln.)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C2H7N·HCl
Formula lineare (CH3)2NH·HCl
Quantità 5 g
Beilstein 04, 39
Indice di Merck 15, 3250
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,practically insoluble in ether
SMILES CNC.Cl
IUPAC Name N-methylmethanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 81.55
Peso formulazione 81.55
Percent Purity 99%
Materia insolubile 0.005% max. (in water)
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.