Learn More
Dimethylamine, 2M solution in methyl alcohol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4813461 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylamine
CAS 124-40-3, 67-56-1
Densità 0.7750g/mL
Punto d'infiammabilità 5°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula molecolare C2H7N
Formula lineare NH(CH3)2
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15,325
Gravità specifica 0.775
Sinonimo dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
InChI Key ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC
IUPAC Name N-methylmethanamine
Molecular Weight (g/mol) 45.08
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
Peso formulazione 45.08
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethylamine, 2M solution in methyl alcohol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.