Learn More
Dimethylaluminium chloride, 0.9M solution in heptane, AcroSeal™
Codice prodotto. p-3212636 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
CAS: 1184-58-3 | C2H6AlCl | 92.502 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1184-58-3, 142-82-5
Numero MDL MFCD00000458
InChI Key JGHYBJVUQGTEEB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo aluminum, chlorodimethyl, dimethylaluminum chloride, dimethylaluminium chloride, chlorodimethylaluminum, dimethylaluminum chloride solution, 1.0 m in hexanes, chloro dimethyl alumane, dimethylaluminum chloride solution
PubChem CID 79147
IUPAC Name chloro(dimethyl)alumane
SMILES C[Al](C)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylaluminium chloride
Nota nome 0.9M Solution in Heptane
Colore Colorless to Gray
Densità 0.7110g/mL
Punto d'infiammabilità −4°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula molecolare C2H6AlCl
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15, 3249
Gravità specifica 0.711
Informazioni di solubilità Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons
Molecular Weight (g/mol) 92.5
Peso formulazione 92.5
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethylaluminium chloride, 0.9M solution in heptane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P331-NON provocare il vomito.