Learn More
Dimethyl Sulfoxide, Multi-Compendial, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15558504
Click to view available options
Quantità:
100 mL
4 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Narrow Mouth PVC-coated Amber Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
4L
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl Sulfoxide
Quantità 4 L
Punto d'infiammabilità 89.00°C
Imballaggio Narrow Mouth PVC-coated Amber Bottle
Gravità specifica 1L = 1.10kg
IUPAC Name metilsulfinilmetano
Peso formulazione 78.13
Grado Multi-Compendial
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.