Learn More
Dimethyl Sulfoxide, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
4 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Flacone in HDPE
Dimensione della confezione:
100mL
1L
4L
Descrizione
Dimethyl Sulfoxide, >-99.7%, C2H6OS, CAS Number-67-68-5, methane, sulfinylbis, dmso, demasorb, dimethyl sulphoxide, demavet, dimethyl sulfoxide, demsodrox, dimethylsulfoxide, dimexide, methyl sulfoxide, 100mL, <-0.30 Absorbance Units at 280nm, Vapor Pressure: 0.55mbar at 20 deg.C, >-99.7 %
DMSO is a cryopreservation agent for cells, and may also be used in bacterial transformations.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Dimethyl Sulfoxide |
Punto di fusione | 18.4°C |
Absorbance | ≤0.30 Absorbance Units at 280nm |
Colore | Colorless |
Informazioni di decomposizione | >190°C |
Densità | 1.100g/cm³ |
Punti di ebollizione | 189°C |
Quantità | 4 L |
Identificazione | Pass Test |
Imballaggio | Flacone in HDPE |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methyl sulfoxide