Learn More
Dimethyl sulfoxide-d{6}, 100% (Isotopic), contains 0.03% v/v TMS
Codice prodotto. p-7051939
Click to view available options
Quantità:
10 Ea.
2 Ea.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
DMSO is a common polar solvent used in NMR, PCR, as a cryoprotectant, and as a universal solvent for many compounds. Deuterated DMSO is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 2206-27-1
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 84.17
Numero MDL MFCD00002090
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
IUPAC Name trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methane
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl sulfoxide-d6
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Densità 1.18 g/mL
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Odore Characteristic
Imballaggio Prescored Ampule
Indice di rifrazione 1.476
Sensibilità Hygroscopic
Quantità 2 Ea.
Punto di fusione 20°C
Punti di ebollizione 190°C
Informazioni di solubilità Minimum isotopic purity 99.96%
Peso formulazione 84.17
Percent Purity 100%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contains 0.03% v/v TMS