Learn More
Dimethyl sulfoxide, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.7%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Descrizione
- Per HPLC, spettrofotometria e analisi ambientale
- Testato per idoneità HPLC tramite analisi del gradiente e spettroscopia UV-VIS
- Basso profilo di impurità UV
- Linea di base LC con gradiente di impurità basso
- Livelli molto bassi di impurità non volatili
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Dimethyl sulfoxide |
Punto di fusione | 16°C to 19°C |
Nota nome | for HPLC |
Densità | 1.10g/mL |
Punti di ebollizione | 189°C |
Quantità | 500 mL |
Indice di rifrazione | n20/D 1.479 |
Formula lineare | (CH3)2SO |
Pressione del vapore | 0.42mmHg (20°C) |
Beilstein | 506008 |