Learn More
Dimethyl sulfoxide, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.7%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15644630
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Supercools easily and remelts slowly at room temperature. Solidified product can be re-liquified by warming to room temperature without detriment to the product.
Supercools easily and remelts slowly at room temperature. Solidified product can be re-liquified by warming to room temperature without detriment to the product.
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC,≥99.7%
  • Per HPLC, spettrofotometria e analisi ambientale
  • Testato per idoneità HPLC tramite analisi del gradiente e spettroscopia UV-VIS
  • Basso profilo di impurità UV
  • Linea di base LC con gradiente di impurità basso
  • Livelli molto bassi di impurità non volatili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl sulfoxide
Punto di fusione 16°C to 19°C
Nota nome for HPLC
Densità 1.10g/mL
Punti di ebollizione 189°C
Quantità 2 L
Indice di rifrazione n20/D 1.479
Formula lineare (CH3)2SO
Pressione del vapore 0.42mmHg (20°C)
Beilstein 506008
IUPAC Name metilsulfinilmetano
Peso formulazione 78.13g/mol
Percent Purity ≥99.7%
Grado CHROMASOLV™ Plus