Learn More
Dimethyl Sulfoxide, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15675630
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
4 x 4 L
6 x 1 L
ACS Reagent,≥99.9%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl sulfoxide
Colore Colorless
Densità 1.10g/mL
Quantità 4 x 4 L
Limite di esplosione 42%, 63°F
Punto d'infiammabilità 87°C (188.6°F)
Punto di combustione 573°F
Formula lineare (CH3)2SO
Pressione del vapore 0.42 mmHg (20°C)
Beilstein 506008
IUPAC Name metilsulfinilmetano
Peso formulazione 78.13g/mol
Percent Purity ≥99.9%