Learn More
Dimethyl sulfoxide, For UV-spectroscopy, ≥99.8% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15655470
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
for UV-spectroscopy,≥99.8% (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC Name metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl sulfoxide
Punto di fusione 18.5°c
Densità 1.10g/mL
Punti di ebollizione 189°C
Quantità 250 mL
Limite di esplosione 42% (63°F)
Punto d'infiammabilità 87°C (188.6°F)
Punto di combustione 573°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.479
Formula lineare (CH3)2SO
Pressione del vapore 0.42mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Peso formulazione 78.13g/mol
Percent Purity ≥99.8% (GC)