Learn More
Dimethyl sulfate, 99+%, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
29.95€ - 85.91€
Identificatori chimici
CAS | 77-78-1 |
---|---|
Formula molecolare | C2H6O4S |
Molecular Weight (g/mol) | 126.13 |
Numero MDL | MFCD00008416 |
InChI Key | VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | dimethyl sulphate, sulfuric acid, dimethyl ester, dimethyl monosulfate, dimethylsulfate, dimethylsulfat, sulfate dimethylique, sulfuric acid dimethyl ester, dimethylsulfaat, dimetilsolfato, dms methyl sulfate |
PubChem CID | 6497 |
ChEBI | CHEBI:59050 |
IUPAC Name | dimethyl sulfate |
SMILES | COS(=O)(=O)OC |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10512318
|
Thermo Scientific Acros
430831000 |
100 mL | AcroSeal™ Glass Bottle |
29.95€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10729098
|
Thermo Scientific Acros
430830010 |
1 L | AcroSeal™ Glass Bottle |
85.91€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagentIdentificatori chimici
77-78-1 | |
126.13 | |
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N | |
6497 | |
dimethyl sulfate |
C2H6O4S | |
MFCD00008416 | |
dimethyl sulphate, sulfuric acid, dimethyl ester, dimethyl monosulfate, dimethylsulfate, dimethylsulfat, sulfate dimethylique, sulfuric acid dimethyl ester, dimethylsulfaat, dimetilsolfato, dms methyl sulfate | |
CHEBI:59050 | |
COS(=O)(=O)OC |
Specifica
Dimethyl sulfate | |
-32.0°C | |
188.0°C | |
99+% | |
(CH3)2SO4 | |
MFCD00008416 | |
1.33 | |
Solubility in water: 2.8g/100mL (18°C). Other solubilities: hydrolysis rapidly at 18°C or above in water,soluble in ehter,dioxane,acetone and aromatic,hydrocarbons,sparingly soluble in carbon disulfide and,aliphatic hydrocarbons | |
COS(=O)(=O)OC | |
126.13 | |
CHEBI:59050 | |
126.13 |
77-78-1 | |
1.3300g/mL | |
83°C | |
C2H6O4S | |
1.3860 to 1.3880 | |
15,328 | |
dimethyl sulphate, sulfuric acid, dimethyl ester, dimethyl monosulfate, dimethylsulfate, dimethylsulfat, sulfate dimethylique, sulfuric acid dimethyl ester, dimethylsulfaat, dimetilsolfato, dms methyl sulfate | |
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N | |
dimethyl sulfate | |
6497 | |
1.81 mPa.s (20°C) | |
99+% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May cause cancer.
Suspected of causing genetic defects.
Fatal if inhaled.
Toxic if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory i
GHS P Statement
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-058-1
- Dimethyl sulfate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- cancerogenicità Categoria 1B
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H350-Può provocare il cancro.
- H330-Letale se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.