Learn More
Dimethoxymethylsilane, 97% Codice prodotto.: 11392927
Dimethoxymethylsilane, 97%
Codice prodotto. p-7046751
5 g, 5g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11392927
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16197.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 16881-77-9 | C3H9O2Si | 105.188 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16881-77-9
Formula molecolare C3H9O2Si
Molecular Weight (g/mol) 105.188
Numero MDL MFCD00048019
InChI Key PKTOVQRKCNPVKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyldimethoxysilane, dimethoxy methyl silane, silane, dimethoxymethyl, dimethoxy methyl silicon, methyl dimethoxysilane, c3h10o2si, methyl dimethoxy silane, dimethoxy methyl silane #, dimethoxy methyl silylVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 6329250
IUPAC Name dimethoxy(methyl)silicon
SMILES CO[Si](C)OC
Specifica
Punti di ebollizione 61°C
Materiale o nome chimico Dimethoxymethylsilane
Punto di fusione -136°C
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 2035898
Punto d'infiammabilità 2°C (35°F)
Peso formulazione 106.2
Percent Purity 97%
Indice di rifrazione 1.36
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.861
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lotto10219034 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Codice prodottoL16197.06,L16197.14
Numero di lotto10211528 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Codice prodottoL16197.06,L16197.14
Numero di lotto10220867 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Codice prodottoL16197.06,L16197.14
Numero di lotto10203403 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Codice prodottoL16197.06,L16197.14
Numero di lotto10123505 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Codice prodottoL16197.06,L16197.14
Titolo del prodotto
Dimethoxymethylsilane, 97% >