Learn More
Dimethoxymethyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane, 97%
Codice prodotto. p-7047025
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
CAS: 358-67-8 | C6H13F3O2Si | 202.248 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 358-67-8
Formula molecolare C6H13F3O2Si
Molecular Weight (g/mol) 202.248
Numero MDL MFCD00053175
InChI Key DIJRHOZMLZRNLM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethoxy methyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, 3,3,3-trifluoropropyl methyldimethoxysilane, 3,3,3-trifluoropropylmethyldimethoxysilane, dimethoxymethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, silane, dimethoxymethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dimethoxy-methyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, acmc-1cm60, 3,3,3-trifluoropropyldimethoxy methyl silane, methyl 3,3,3-trifluoropropyl dimethoxysilane, silane,dimethoxymethyl 3,3,3-trifluoropropyl
PubChem CID 67751
IUPAC Name dimethoxy-methyl-(3,3,3-trifluoropropyl)silane
SMILES CO[Si](C)(CCC(F)(F)F)OC
Specifica
Punti di ebollizione 85°C (150mmHg)
Materiale o nome chimico Dimethoxymethyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1753237
Punto d'infiammabilità 58°C (136°F)
Peso formulazione 202.25
Percent Purity 97%
Indice di rifrazione 1.3576
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.1