Learn More
Dimedone, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10315800 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
25g
Specifica
CAS 126-81-8
Punto di fusione 147°C
Colore Yellow
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C8H12O2
Numero MDL MFCD00001588
Quantità 25 g
Sinonimo dimedone, 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, cyclomethone, medon, methone, dimedon, methon, 1,3-cyclohexanedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyldihydroresorcinol, 5,5-dimethylhydroresorcinol
InChI Key BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1
IUPAC Name 5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 140.18
PubChem CID 31358
Peso formulazione 140.18g/mol
Forma fisica Powder
Identificativo prodotto
  • 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione