Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Diluter/Dispenser Syringes for Hamilton Microlab 500™
Gives better performance and superior quality. Trajan Scientific and Medical Diluter/Dispenser Syringes for Hamilton Microlab 500™ has the knowledge and expertise that goes into manufacturing an SGE syringe.
82.65€ - 87.85€
Specifica
Descrizione | 60mm stroke, 6-32 UNC thread in plunger button |
---|---|
Include | Plunger stop |
Lunghezza (sistema metrico) | 60 mm |
Product Type | Hamilton MicroLab 500™ Instrument Syringes |
Tipo di collegamento | Luer Lock |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15298483
|
Trajan Scientific and Medical™
006232 |
250 μL |
87.55€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15238483
|
Trajan Scientific and Medical™
005232 |
100 μL |
82.65€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15268473
|
Trajan Scientific and Medical™
004232 |
50 μL |
87.85€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Gives better performance and superior quality. Trajan Scientific and Medical Diluter/Dispenser Syringes for Hamilton Microlab 500™ has the knowledge and expertise that goes into manufacturing an SGE syringe.
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Diluter/Dispenser Syringe for Hamilton Microlab 500
Specifica
60mm stroke, 6-32 UNC thread in plunger button | |
60 mm | |
Luer Lock |
Plunger stop | |
Hamilton MicroLab 500™ Instrument Syringes |