Learn More
Diisopropylamine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11434013
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2500 mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Diisopropylamine is used as a precursor to prepare lithium diisopropylamide and sulfenamides, which are used in rubber vulcanization. It is also involved in the synthesis of N,N-Diisopropylethylamine (Hünig's base) obtained by alkylation with diethyl sulfate. Diisopropylammonium bromide is a bromide salt of DIPA used as an inert alternative to barium titanate. It is widely used as solvent as well as an intermediate in the the synthesis of pharmaceuticals, dyes, mineral flotation agents and emulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Diisopropylamine is used as a precursor to prepare lithium diisopropylamide and sulfenamides, which are used in rubber vulcanization. It is also involved in the synthesis of N,N-Diisopropylethylamine (Hünig′s base) obtained by alkylation with diethyl sulfate. Diisopropylammonium bromide is a bromide salt of DIPA used as an inert alternative to barium titanate. It is widely used as solvent as well as an intermediate in the the synthesis of pharmaceuticals, dyes, mineral flotation agents and emulsifiers.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Air sensitive. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong acids, strong bases, strong oxidizing agents and plastics.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-18-9
Formula molecolare C6H15N
Molecular Weight (g/mol) 101.193
Numero MDL MFCD00008862
InChI Key UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine
PubChem CID 7912
IUPAC Name N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CC(C)NC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Diisopropylamine
Punto di fusione -61°C
Densità 0.718 g/mL
Punti di ebollizione 83°C to 84°C
Punto d'infiammabilità -7°C (19°F)
Intervallo percentuale saggio >99%
Indice di rifrazione 1.392
Quantità 2500 mL
Beilstein 605284
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 101.19
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diisopropylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Diisopropylamine