Learn More
Alfa Aesar™ (-)-Diisopropyl-L-malate, 97%
Codice prodotto. 11465067
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Identificatori chimici
CAS 83541-68-8
Formula molecolare C10H16O5
Molecular Weight (g/mol) 216.23
Numero MDL MFCD00274300
InChI Key DQOODBSVDOAUMP-JTQLQIEISA-L
Sinonimo diisopropyl s---malate, --diisopropyl-l-malate, 1,4-diisopropyl 2s-2-hydroxybutanedioate, diisopropyl d-malate, s-diisopropyl malate, diisopropyl-s---malate, l-malic acid diisopropyl ester, s-2-hydroxybutanedioic acid diisopropyl ester
PubChem CID 11333435
SMILES CC(C)O[C@@](CC([O-])=O)(C(C)C)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico (-)-Diisopropyl-L-malate
Densità 1.055
Punti di ebollizione 236°C to 238°C
Quantità 100 g
IUPAC Name (2S)-2-(propan-2-yl)-2-(propan-2-yloxy)butanedioate
Peso formulazione 218.25
Percent Purity 97%