Learn More
Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate, 99% (metals basis), Ir 38-42%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11321658
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate is involved in the electrochemical synthesis of polyaniline on the surface of non-noble metal electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110802-84-1
Formula molecolare Cl6H2Ir
Molecular Weight (g/mol) 406.93
Numero MDL MFCD00149906
InChI Key IBMVGQBDTOACBV-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo Hydrogen hexachloroiridate(IV); Chloroiridic acid
PubChem CID 16211483
SMILES [H+].[H+].Cl[Ir+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate
Colore Black
Forma fisica Lump
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol and water
IUPAC Name dihydrogen hexachloroiridiumtetrakis(ylium)
Peso formulazione 406.93 (Anhydrous)
Percent Purity 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 38 to 42%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate