Learn More
Dihydrogen dinitrosulfatoplatinate(II) solution, Pt 4-6% (cont. Pt)
Descrizione
Dihydrogen dinitrosulfatoplatinate(II) solution is used in the preparation of electrodeposition of platinum films and biocompatible platinum thin film electrodeposition on tin substrates, which acts as the interconnects material for implantable medical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Dihydrogen dinitrosulfatoplatinate(II) solution |
Nota nome | Pt 4-6% (cont. Pt) |
Colore | Brown |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | ∼0.5 g |
Informazioni di solubilità | Miscible with water. |
Peso formulazione | 384.17 (Anhydrous) |
Aspetto | Brown liquid |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Codice prodotto |
---|---|---|---|
P24L046 | Certificato di analisi | 26/03/2025 | 012627.NA,012627.NJ,012627.NC |
Y13K052 | Certificato di analisi | 06/12/2024 | 012627.NA,012627.NJ,012627.NC |
Z02K046 | Certificato di analisi | 04/12/2024 | 012627.NA,012627.NJ,012627.NC |
W26K011 | Certificato di analisi | 05/10/2024 | 012627.NA,012627.NJ,012627.NC |
U06K073 | Certificato di analisi | 22/08/2024 | 012627.NA,012627.NJ,012627.NC |