Learn More
Scientific Industries SI™ Digital Vortex-Genie™ 2
Includes the same features as the Vortex-Genie™ 2 with digital control and display of speed and time. Scientific industries SI™ Digital Vortex-Genie™ 2 provides precise mixing action at all times.
539.00€
Specifica
Intervallo di velocità | 500 to 2850 rpm |
---|---|
Requisiti elettrici | 230 V, 50 Hz |
Tensione | 230 V |
Product Type | Vortex Mixer |
Frequenza | 50 Hz |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15517345
|
Scientific Industries SI™
SI-A256 |
SIA256 | EU Plug |
539.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Digital display provides accuracy, reproducibility and repeatability
- Timer function:
- Touch On: 1 to 99 sec.
- Hands-Free: 1 to 99 min. or continuous
- May be used in cold rooms and incubators
Specifica
500 to 2850 rpm | |
230 V | |
50 Hz | |
165 mm | |
4 kg | |
Touch On, Hands-free |
230 V, 50 Hz | |
Vortex Mixer | |
165 mm | |
122 mm | |
76mm platform, Pop-off cup |