Learn More
Thermo Scientific™ Digital Heating Shaking Drybath
Aumentate la versatilità del laboratorio con il bagno a secco di agitazione riscaldante digitale Thermo Scientific™, che può essere utilizzato come bagno a secco, agitatore o entrambi.
1587.90€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE |
---|---|
Tipo di unità di controllo | Controllo retroattivo PID |
Capacità (sistema metrico) | 0.5, 1.5, 50 mL |
Lighting | LED |
No. of Places | 96 |
Codice del prodotto | Marca | Speed | Tipo di spina | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Speed | Tipo di spina | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15298844
|
Thermo Scientific™
88880028 |
Da 150 a 1.500 gir/min (blocco a 96 pozzetti); da 150 a 1.200 gir/min (blocchi per provette da 0,5 ml, 1,5 ml e 50 ml) | Set di cavi con varie spine | 230 V, 50/60 Hz |
1587.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Aumentate la versatilità del laboratorio con il bagno a secco agitante riscaldante digitale Thermo Scientific™, che può essere utilizzato come bagno a secco, agitatore o entrambi.
Il controllo PID garantisce risultati uniformi all'agitazione e un preciso controllo della temperatura- La velocità di rotazione è compresa fra 150 e 1500 giri/min (in base ai blocchi)
- Memorizzazione di programmi:
- 10 programmi, fino a 10 passaggi per ciascun programma
- La funzione di agitazione a intervalli consente di attivare e disattivare l'agitazione nello stesso programma
- Due modalità di temporizzazione:
- Avvio solo dopo che la temperatura ha raggiunto il punto di impostazione desiderato
- Avvio immediato dopo l’impostazione del timer
- Design a basso profilo
- Blocchi di varie dimensioni e di facile sostituzione per la massima flessibilità
- Il bagno a secco richiede i blocchi, acquistabili separatamente
Warranty
2 anni
Specifica
CE | |
0.5, 1.5, 50 mL | |
96 | |
Agitatore con piattaforma | |
Non incluso; acquistare separatamente | |
Da 0,5 °C (0,9 °F) a 80 °C | |
13,1 x 10,9 x 6,7in. (334 x 276 x 170 mm) | |
18,3 libbre |
Controllo retroattivo PID | |
LED | |
Da temperatura ambiente +5 °C a 100 °C | |
Digitale | |
Da 150 a 1.500 gir/min (blocco a 96 pozzetti); da 150 a 1.200 gir/min (blocchi per provette da 0,5 ml, 1,5 ml e 50 ml) | |
2 anni | |
2 mm | |
8,3 kg |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.