Learn More
Thermo Scientific™ Digital Heating Cooling Drybath
Maximize lab space and flexiblity with our compact, programmable heating/cooling bath with digital display.
1648.20€
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Tipo di unità di controllo Controllo retroattivo PID
Lighting LED
Temperature Range (Metric) Da 4° a 95 °C
Tipo Dry Bath Block
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Requisiti elettrici Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Requisiti elettrici Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
15218854
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
88880030
230 V 50/60 Hz Set di cavi con varie spine
1648.20€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Maximize lab space and flexiblity with the compact, programmable Thermo Scientific™ Digital Heating Cooling Drybath. PID control ensures consistent precise temperature control. Drybath has a low-profile design and two types of timing modes.
PID control ensures consistent precise temperature control.
  • Temperature Range: 4° to 95°C
  • Program Storage:
    • 10 programs, up to 10 steps per program
  • Two types of timing modes:
    • Start only after temperature reaches desired set point
    • Start immediately after the timer is set
  • Low-profile design
  • Blocks easily interchanged
Ordering Information:
  • Drybath requires blocks; must be purchased separately
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Warranty
2 Years
Specifica
Specifica
CE
LED
Dry Bath Block
Da 0.55 °C (0.99 °F) a 37 °C
±0.55 a 37 °C
13.1 x 10.9 x 6.5 pollici (334 x 276 x 165 mm)
5 kg
Controllo retroattivo PID
Da 4° a 95 °C
Digitale
±0.15 a 37 °C
2 anni
11 lb.