Learn More
Grant Instruments™ T100 Series Digital Heated Circulating Bath, Stainless Steel Tank
Economy model with digital thermostatic control unit and stainless tank for straightforward applications requiring accurate temperature control.
Marca:  Grant Instruments™ T100-ST38
2072.03 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24306" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12797809
  • 2540.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stability ±0.05ºC.
  • Clear, bright 4 digit LED display
  • Simple, intuitive user interface: dial and two function buttons.
  • Model available with/without clamp (T-Clamp)
  • Low-liquid detection (float switch)
  • Fixed over temperature
  • 2 point user calibration
  • Visual alarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
38 l
No
730 x 333 x 450 mm
0°C to 100°C
Serbatoio in acciaio inox
120/230 V