Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ USB Temperature and Temperature/RH Dataloggers
Digi-Sense™ USB Dataloggers are portable or mountable to fit multiple applications
80.85€ - 115.00€
Specifica
Tipo Datalogger
Calibrazione Not Calibrated
Tipi di allarme High/Low, Selectable
Software Type Setup, real-time monitoring, data acquisition, data analysis
Tipo di batteria 3.6 V Lithium, 1/2 AA
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Tipo Tipo di display Intervallo di umidità Temperature Range (Metric) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Tipo di display Intervallo di umidità Temperature Range (Metric) Prezzo Quantità e disponibilità  
15860006
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
20250-41
Datalogger Status Indicator Lights No humidity monitoring -40°C to +70°C
80.85€
Pezzo
15890006
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
20250-44
Datalogger Status Indicator Lights No humidity monitoring -200°C to +1370°C
115.00€
Pezzo
15880006
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
20250-43
Datalogger LCD 0 to 100% -40°C to +70°C
113.00€
Pezzo
15870006
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
20250-42
Datalogger No Display 0 to 100% -40°C to +70°C
101.00€
Descrizione
Applications: Environmental, Industrial Process, Test and Measurement
Warranty
2 Years
Specifica
Specifica
Datalogger
High/Low, Selectable
3.6 V Lithium, 1/2 AA
Software, mounting clip and hardware, protective plastic cover, and battery.
Plastic
±2°F (1°C)
3.875 in.
0.4 kg
Not Calibrated
Setup, real-time monitoring, data acquisition, data analysis
1 Year Typical
USB
Monitoring pharmaceutical, food & beverage, storage and office, museum, laboratory and transportation environments. 
0.01°
9.8 cm