Learn More
Cole-Parmer™ Sonde a termocoppia Digi-Sense
Use these general purpose probes for a wide variety of applications and environments. Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermocouple Probes are designed for use with liquids, gases and semisolids.
59.45€ - 111.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11730399
|
Cole-Parmer™
93601-24 |
Type-K Heavy Duty Penetrationation Probe 12 in. L Mini Conn .250 in. Dia Grd |
111.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11821375
|
Cole-Parmer™
93812-02 |
Type-K, Extra-Long PFA Coated Probe, Mini Conn, 10 in. L. .145 in. Dia, Grd |
109.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11785619
|
Cole-Parmer™
93756-20 |
Type-K, Extra-Long SS Probe, Mini Conn, 10 in. L. .125 in. Dia Tip, Grd |
73.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11795579
|
Cole-Parmer™
93631-11 |
Type-K, Hi-Temperature 12 in. L, .040 in. Dia Probe, Mini Conn, Grd, 3ft 24-Ga |
62.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11785579
|
Cole-Parmer™
93631-01 |
Type-K, Hi-Temperature 12 in. L, .020 in. Dia Probe, Mini Conn, Grd, 3ft 24-Ga |
61.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11796169
|
Cole-Parmer™
93810-02 |
Type-K Ind Detachable PFA-Ctd Probe, Mini Conn, 8 in. L, .145 in. Dia, Grd |
59.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11734179
|
Cole-Parmer™
93822-00 |
Ind Comp RTD Probe, 1.5 in. L, Spd Lugs, .188 in. Dia, 4ft SS Braid Cable |
109.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12601116
|
Cole-Parmer™
93631-22 |
Type-K, Hi-Temperature 25 in. L, .063 in. Dia Probe, Mini Conn, Ungrd, 3ft 24-Ga |
62.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11715589
|
Cole-Parmer™
93631-21 |
Type-K, Hi-Temperature 25 in. L, .063 in. Dia Probe, Mini Conn, Grd, 3ft 24-Ga |
65.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Response Time: 2 seconds or greater
- ABS handles provide a light weight design for ease of use along with durability
- Probe handles feature a strain relief spring that protects the cable connection against damage due to repeated flexing and tugging
- Each probe comes with color coded ANSI miniconnectors: type J, black; type K, yellow and type T, blue