Learn More
Digi-Sense™ Precalibrated Infrared Thermometers
Digi-Sense™ Precalibrated Infrared Thermometers safely and easily locate hot and cold spots
173.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Noncontact surface temperature measurement |
---|---|
Include | One 9 V battery and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal. |
Materiale | Plastic |
Product Type | Infrared Thermometer |
Calibrated | NIST-traceable |
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15820026
|
Digi-Sense™
20250-06 |
-35°C to +800°C | -31°F to +1472°F |
173.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Reliable measurements
- Precalibrated to NIST-traceable standards
- Pistol-grip handle is comfortable and easy to use
- Measure surface temperatures quickly and accurately
- Trigger lock for continuous scanning
Warranty
2 Years
Specifica
Noncontact surface temperature measurement | |
Plastic | |
NIST-traceable | |
Backlit LCD |
One 9 V battery and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal. | |
Infrared Thermometer | |
9V |