Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Noble Agar
Used as a solidifying agent essentially free of impurities. Difco™ Dehydrated Culture Media: Noble Agar is perfect for electrophoretic and nutritional procedures wherever increased purity is required.
1350.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO/DIS, 11014 |
---|---|
Concentrazione | 0.015 |
Content And Storage | <30 °C |
Additivo | Noble Agar |
Forma | Disidratato |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11798223
|
BD
214230 |
500 g |
1350.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Used as a solidifying agent essentially free of impurities. Difco™ Dehydrated Culture Media: Noble Agar is perfect for electrophoretic and nutritional procedures wherever increased purity is required.
- Solidifying agent
- Free of impurities
Applications:
- Used for electrophoretic and nutritional procedures
Specifica
ISO/DIS, 11014 | |
<30 °C | |
Disidratato | |
Flacone |
0.015 | |
Noble Agar | |
Preparazione di terreni di coltura usati in microbiologia, per procedure elettroforetiche e nutrizionali |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 1825 giorni